VWR®, Chaquetas de trabajo
Proveedor: VWR Collection
113-06730EA 101 EUR
113-06730 113-06731 113-06732 113-06733 113-06734 113-06735 113-06729 113-07365 113-07366 113-07367 113-07368 113-07369 113-07370 113-07371 113-07372 113-07373 113-07374 113-07375 113-07376 113-07377 113-07378
VWR®, Chaquetas de trabajo
Ropa de trabajo
Chaquetas de larga duración fabricadas con un 65% de poliéster y un 35% de algodón sanforizado que impide que la prenda encoja al lavarla.
  • Dos bolsillos en el pecho con botón a presión, bolsillo para el teléfono móvil, dos bolsillos laterales, tres bolsillos interiores
  • Cierre con botones a presión
  • Mangas y bajo de la chaqueta ajustables
  • Pliegues en la espalda para mayor libertad de movimiento
Peso: 245 g/m²