Buretas automáticas, patrón de pellets, clase AS
Proveedor: SciLabware
3296/02AS 3296/04AS 3296/06AS
BIBB3296/02ASEA 253 EUR
BIBB3296/02AS BIBB3296/04AS BIBB3296/06AS
Buretas automáticas, patrón de pellets, clase AS
Buretas
Buretas de vidrio de borosilicato PYREX® químicamente resistente.
  • Cero automático
  • Funcionamiento sencillo
  • Graduaciones de esmalte blanco
  • Llave de paso de PTFE de 1,5 mm de diámetro
Certificaciones: Cumple con las normas ISO 385 y DIN 12700.