Ácido (2-etilfenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
E0818-5G E0818-1G
TCIAE0818-5GEA 52 EUR
TCIAE0818-5G TCIAE0818-1G
Ácido (2-etilfenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (2-etilfenil)metabórico
Formula: C₈H₁₁BO₂
Número MDL: MFCD02093075
Núm. CAS: 90002-36-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0f09e10a54aaf7d6c0167cfa6b37714fde6ab68&vid=e0f09e10a54aaf7d6c0167cfa6b37714fde6ab68&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 115.0 %