Ácido (2-etoxifenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
E0723-1G E0723-5G
TCIAE0723-1GEA 38 EUR
TCIAE0723-1G TCIAE0723-5G
Ácido (2-etoxifenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (2-etoxifenil)metabórico
Formula: C₈H₁₁BO₃
MW: 165.98 g/mol
Pto. de fusión: 103°C
Número MDL: MFCD00674027
Núm. CAS: 213211-69-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de4b5987e3347abc1211e6cb816fc405772f5c8&vid=3de4b5987e3347abc1211e6cb816fc405772f5c8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal