Ácido (2-hidroxifenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
H1184-1G
H1184-5G
TCIAH1184-1GEA
39
EUR
TCIAH1184-1G
TCIAH1184-5G
Ácido (2-hidroxifenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (2-hidroxifenil)metabórico
Formula:
C₆H₇BO₃ |
Número MDL:
MFCD01074581 Núm. CAS: 89466-08-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 115.0 % |