Bronopol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-2-nitropropano-1,3-diol
B1247-25G B1247-500G B1247-100G
TCIAB1247-25GEA 23 EUR
TCIAB1247-25G TCIAB1247-500G TCIAB1247-100G
Bronopol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Bronopol
Formula: HOCH₂BrC(NO₂)CH₂OH
MW: 199.99 g/mol
Pto. Ebullición: 388
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007390
Núm. CAS: 52-51-7
EINECS: 200-143-0
UN: 3241
ADR: 4.1 III
Índice Merck: 14,01447
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8974c292739dfbaa734477c6902f128f8fbc41fb&vid=8974c292739dfbaa734477c6902f128f8fbc41fb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 133.0 deg-C