1,3-Dibromo-2-propanol ≥95.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: Stabilised with copper chip
D0187-25ML D0187-500ML D0187-100ML
TCIAD0187-25MLEA 78 EUR
TCIAD0187-25ML TCIAD0187-500ML TCIAD0187-100ML
1,3-Dibromo-2-propanol ≥95.0% (por GC) estabilizado
1,3-Dibromo-2-propanol
Formula: BrH₂CCH(OH)CH₂Br
Pto. Ebullición: 215°C
Densidad: 2,11 g/cm³ (0 °C)
Pto. de inflamación: 46°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000216
Núm. CAS: 96-21-9
EINECS: 202-489-8
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5afc7a2191b3616a7e9f9dc3d94e620bdb46bcee&vid=5afc7a2191b3616a7e9f9dc3d94e620bdb46bcee&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %