2-Clorociclopentanona ≥95.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: Stabilised with hydroquinone (HQ) and calcium carbonate
C1437-25G C1437-5G
TCIAC1437-25GEA 320 EUR
TCIAC1437-25G TCIAC1437-5G
2-Clorociclopentanona ≥95.0% (por GC) estabilizado
2-Clorociclopentanona
Formula: C₅H₇ClO
Pto. Ebullición: 90°C
Densidad: 1,2061 g/cm³ (0 °C)
Pto. de inflamación: 77°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00001410
Núm. CAS: 694-28-0
EINECS: 211-769-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d28264182ce7a7b68318ef5e4a12bccaf414447&vid=1d28264182ce7a7b68318ef5e4a12bccaf414447&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %