3-(Trietoxisilil)propiononitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Triethoxy(2-cyanoethyl)silane, 3-(Triethoxysilyl)propiononitrile, 3-(Triethoxysilyl)propionitrile
C1259-25ML C1259-250ML
TCIAC1259-25MLEA 27 EUR
TCIAC1259-25ML TCIAC1259-250ML
3-(Trietoxisilil)propiononitrilo ≥98.0% (por GC)
3-(Trietoxisilil)propiononitrilo
Formula: NCCH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
MW: 217,34 g/mol
Pto. Ebullición: 137°C
Densidad: 0,9792 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 86°C
Número MDL: MFCD00019851
Núm. CAS: 919-31-3
EINECS: 213-050-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a413f2d248aeaed6771d021f47938fae0c57cde9&vid=a413f2d248aeaed6771d021f47938fae0c57cde9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %