7-Amino-4-metilcumarina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis) for HPLC labeling
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 7-Amino-4-metil-2-benzopirona, AMC
M0760-1G M0760-5G
TCIAM0760-1GEA 54 EUR
TCIAM0760-1G TCIAM0760-5G
7-Amino-4-metilcumarina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis) for HPLC labeling
7-Amino-4-metilcumarina
Formula: C₁₀H₉NO₂
MW: 175.19 g/mol
Pto. Ebullición: 352
Pto. de fusión: 226
Número MDL: MFCD00006868
Núm. CAS: 26093-31-2
EINECS: 247-454-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c17d12907b6d98bfa0a9aa60e2fba61d0d1fa99&vid=d7542253a3a9274379f527a50147d0402a4202a7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 224.0 to 230.0 deg-C