Ácido L(+)-ascórbico
Proveedor: G Biosciences
Sinónimos: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
RC-022 RC-023
RC-022EA 98.8 EUR
RC-022 RC-023
Ácido L(+)-ascórbico
Ácido L(+)-ascórbico
Formula: C₆H₈O₆
MW: 176.13 g/mol
Pto. Ebullición: 553
Pto. de fusión: 190…192 °C
Densidad: 1.694 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064328
Núm. CAS: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
IR: exempt
Índice Merck: 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=73a720d6900e713a98164022273a8afa6114ad7b&prid=web&clid=SAPDAM