Indolina-2,3-diona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
I0080-25G
I0080-500G
I0080-100G
TCIAI0080-25GEA
22
EUR
TCIAI0080-25G
TCIAI0080-500G
TCIAI0080-100G
Indolina-2,3-diona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Indolina-2,3-diona
Formula:
C₈H₅NO₂ Pto. Ebullición: 342 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 198…202 °C Densidad: 1,472 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 220 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005718 Núm. CAS: 91-56-5 EINECS: 202-077-8 Índice Merck: 14,05104 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 200.0 to 204.0 deg-C |
Solubility in hot EtOH (95vol%) | almost transparency |