Disulfiramo ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Disulfuro de bis (N,N-dietiltiocarbamilo), Disulfuro de tetraetiltiuram
B0479-25G
B0479-500G
TCIAB0479-25GEA
17
EUR
TCIAB0479-25G
TCIAB0479-500G
Disulfiramo ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Disulfiramo
Formula:
C₁₀H₂₀N₂S₄ MW: 296.55 g/mol Pto. Ebullición: 369 Pto. de fusión: 70 |
Número MDL:
MFCD00009048 Núm. CAS: 97-77-8 EINECS: 202-607-8 UN: 3077 ADR: 9 III Índice Merck: 14,03364 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (Iodometric Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 69.0 to 73.0 deg-C |