Ácido (2-(trifluorometoxi)fenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Dihidroxi-2-(trifluorometoxi)fenilborano
T2413-1G
T2413-5G
TCIAT2413-1GEA
29
EUR
TCIAT2413-1G
TCIAT2413-5G
Ácido (2-(trifluorometoxi)fenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (2-(trifluorometoxi)fenil)metabórico
Formula:
C₇H₆BF₃O₃ MW: 205.93 g/mol |
Número MDL:
MFCD01320763 Núm. CAS: 175676-65-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 110.0 % |