Trifluoruro de (dietilamino)azufre ≥90.0% (by titrimetric analysis) fluorinating reagent
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: DAST
D1868-25G D1868-5G D1868-100G
TCIAD1868-25GEA 203 EUR
TCIAD1868-25G TCIAD1868-5G TCIAD1868-100G
Trifluoruro de (dietilamino)azufre ≥90.0% (by titrimetric analysis) fluorinating reagent
Trifluoruro de (dietilamino)azufre
Formula: C₄H₁₀F₃NS
MW: 161.19 g/mol
Pto. Ebullición: 32°C
Pto. de inflamación: 23°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000363
Núm. CAS: 38078-09-0
EINECS: 253-771-2
UN: 2920
ADR: 8 I
Índice Merck: 14,03113
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=737a3e9c46a9b7700506ffb85507f5a9ce580688&vid=1c62c53315e994822507ea8b5083dc4c9150a9be&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 90.0 %