Guanidinio tiocianato ≥98.0% (by titrimetric analysis) for biochemical research
Proveedor: TCI
Atención
G0360-25G G0360-5G
TCIAG0360-25GEA 22 EUR
TCIAG0360-25G TCIAG0360-5G
Guanidinio tiocianato ≥98.0% (by titrimetric analysis) for biochemical research
Tiocianato de guanidinio
Formula: CH₅N₃·CHNS
MW: 118,16 g/mol
Pto. de fusión: 118 °C
Densidad: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013027
Núm. CAS: 593-84-0
EINECS: 209-812-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4054cd96ff295b715f4d11a8f5eabcac525e2c37&vid=91c22e9f84ce4c6e29fef9c28580cdc1961e21a1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C
Suitability for protein-analysis to pass test
Protein denaturation test to pass test