(3-Aminopropil)trietoxisilano ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Trietoxi(3-aminopropil)silano, 3-(Trietoxisilil)propilamina
A0439-25G A0439-500G A0439-100G
TCIAA0439-25GEA 17 EUR
TCIAA0439-25G TCIAA0439-500G TCIAA0439-100G
(3-Aminopropil)trietoxisilano ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(3-Aminopropil)trietoxisilano
Formula: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Pto. Ebullición: 217 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: < –70 °C
Densidad: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 98°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008207
Núm. CAS: 919-30-2
EINECS: 213-048-4
UN: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71d5e35969051aa36d6326fdae0c180c8faf5162&vid=71d5e35969051aa36d6326fdae0c180c8faf5162&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %