Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol) ≥99.0% (by titrimetric analysis) para electroforesis
Proveedor: TCI
Atención
T2516-25G T2516-500G
TCIAT2516-25GEA 25 EUR
TCIAT2516-25G TCIAT2516-500G
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol) ≥99.0% (by titrimetric analysis) para electroforesis
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol)
Formula: NH₂C(CH₂OH)₃
Pto. Ebullición: 220°C
Pto. de fusión: 169…172 °C
Densidad: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004679
Núm. CAS: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Índice Merck: 14,09772
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9fb324b02b7f6886a823a46bd1dc5e0ae9f4d141&vid=40f1ca584f78e82e17c51eb158c9479434ebed5e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Functionality test to pass test