2-Nitro-p-xileno ≥99.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: 2,5-Dimethylnitrobenzene, Nitro-p-xylene, 1,4-Dimethyl-2-nitrobenzene

D1105-25G D1105-500G
TCIAD1105-25GEA 46 EUR
TCIAD1105-25G TCIAD1105-500G
2-Nitro-p-xileno ≥99.0% (por GC)
2-Nitro-p-xileno
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151.16
Pto. Ebullición: 104°C
Pto. de fusión: -25
Densidad: 1.132
Pto. de inflamación: 104°C
Número MDL: MFCD00024284
Núm. CAS: 89-58-7
EINECS: 201-920-7
UN: 1665
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3b28e4543958694df2577aa742dec7892f1f51d&vid=c3b28e4543958694df2577aa742dec7892f1f51d&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR