2-Fenoxietanol ≥98.5% (por GC) for biochemical research
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Éter monofenílico del etilenglicol
P1953-25G P1953-5G
TCIAP1953-25GEA 26 EUR
TCIAP1953-25G TCIAP1953-5G
2-Fenoxietanol ≥98.5% (por GC) for biochemical research
2-Fenoxietanol
Formula: C₆H₅OCH₂CH₂OH
MW: 138,17 g/mol
Pto. Ebullición: 237°C
Pto. de fusión: 13 °C
Densidad: 1,1094 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 127°C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002857
Núm. CAS: 122-99-6
EINECS: 204-589-7
Índice Merck: 14,07257
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=edcdaa94999c3ec8e43c85749e3dec570a8bb1df&vid=abd0e27e965c30e9df80e4f69022d8eaf8c16347&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.5 %
Refractive index n20/D 1.5360 to 1.5400
Protein impurity test (SDS-PAGE) to pass test