Isoeugenol cis- and trans-mixture ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Propenylguaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxy-1-propenylbenzene, 2-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)phenol
I0132-25G I0132-500G
TCIAI0132-25GEA 27 EUR
TCIAI0132-25G TCIAI0132-500G
Isoeugenol cis- and trans-mixture ≥97.0% (por GC)
Isoeugenol
Formula: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Pto. Ebullición: 266 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 134°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009285
Núm. CAS: 97-54-1
EINECS: 202-590-7
Índice Merck: 14,05171
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f50afb99fb51c121de84ef3b598d32ee1a3fe71&vid=e63646e8e7bb6520054730f1f1b6e2412fddf927&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)