Cresol (mezcla de isómeros)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Metilfenol
C0412-25G C0412-500G
TCIAC0412-25GEA 16 EUR
TCIAC0412-25G TCIAC0412-500G
Cresol (mezcla de isómeros)
Cresol (mezcla de isómeros)
Formula: C₇H₈O
MW: 108.14 g/mol
Pto. Ebullición: 192°C
Pto. de inflamación: 81°C
Número MDL: MFCD00151099
Núm. CAS: 1319-77-3
EINECS: 215-293-2
UN: 2022
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 14,02579
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3c0123545f1c38fc298abd2efe9e7da23f46ffb&vid=d3c0123545f1c38fc298abd2efe9e7da23f46ffb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
m-Cresol 50.0 to 60.0 %
p-Cresol 25.0 to 35.0 %