Tetrabutilamonio hidróxido 40% in water
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
T1685-500G
T1685-25G
T1685-100G
TCIAT1685-500GEA
260
EUR
TCIAT1685-500G
TCIAT1685-25G
TCIAT1685-100G
Tetrabutilamonio hidróxido 40% in water
Tetrabutilamonio hidróxido
Formula:
C₁₆H₃₇NO Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00009425 Núm. CAS: 2052-49-5 EINECS: 218-147-6 UN: 3267 ADR: 8,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Concentration (Neutralization titration) | 39.5 to 44.5 w/w% |