Amonio peroxodisulfato (APS) ≥99.0% (by titrimetric analysis) para electroforesis
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Peroxidisulphuric acid diammonium salt, Ammonium persulphate
A2098-25G A2098-5G
TCIAA2098-25GEA 31 EUR
TCIAA2098-25G TCIAA2098-5G
Amonio peroxodisulfato (APS) ≥99.0% (by titrimetric analysis) para electroforesis
Amonio peroxodisulfato (APS)
Formula: (NH₄)₂S₂O₈
MW: 228.2 g/mol
Pto. de fusión: 120°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003390
Núm. CAS: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
UN: 1444
ADR: 5.1 III
Índice Merck: 14,00541
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29af4f2ce48e83fac90ca8b55b35b3f9a9d0df27&vid=eb945d996c57e7eb3b33a77ba06e8c0a24cce8c7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Potassium permanganate method) min. 99.0 %
Functionality test to pass test