3-(Propiltio)propeno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Allyl Propyl sulphide
A1061-25ML A1061-5ML
TCIAA1061-25MLEA 273 EUR
TCIAA1061-25ML TCIAA1061-5ML
3-(Propiltio)propeno ≥97.0% (por GC)
3-(Propiltio)propeno
Formula: C₆H₁₂S
MW: 116,23 g/mol
Pto. Ebullición: 140°C
Densidad: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00015220
Núm. CAS: 27817-67-0
EINECS: 248-673-1
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cea40cf6635bd96f8d4442c4c9d896125a767602&vid=cea40cf6635bd96f8d4442c4c9d896125a767602&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %