Tetrabutilamonio hidrogenosulfato 98,0 Titrimetric Ionpair
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Tetrabutylammonium bisulphate, Tetrabutylammonium hydrogensulphate
I0368-100G I0368-25G
TCIAI0368-100GEA 152 EUR
TCIAI0368-100G TCIAI0368-25G
Tetrabutilamonio hidrogenosulfato 98,0 Titrimetric Ionpair
Tetrabutilamonio hidrogenosulfato
Formula: (C₄H₉)₄NHSO₄
MW: 339.54 g/mol
Número MDL: MFCD00011637
Núm. CAS: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09ec5971b48da62139ba72086ec931c20016937c&vid=567e3a78d088b67fac9f96e837082a10f3e29efa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 175.0 deg-C
Absorbance (210nm) max. 0.500
Absorbance (230nm) max. 0.150