Decahidronaftaleno cis- and trans-mixture ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Decalina, Biciclo[4.4.0]decano
D0008-25ML D0008-500ML
TCIAD0008-25MLEA 16 EUR
TCIAD0008-25ML TCIAD0008-500ML
Decahidronaftaleno cis- and trans-mixture ≥97.0% (por GC)
Decahidronaftaleno (mezcla de isómeros cis y trans)
Formula: C₁₀H₁₈
MW: 138,25 g/mol
Pto. Ebullición: 190°C
Pto. de fusión: ∼–40 °C
Densidad: 0,8696 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 58°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004130
Núm. CAS: 91-17-8
EINECS: 202-046-9
UN: 1147
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,02846
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f7927ced740ad2c72d6890aa124590e5b6d04604&vid=e8c1815299f61ac410590c9a54b1c9f1c1a25b9f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomer)