Piperazina, anhidro ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
P0446-25G
P0446-500G
TCIAP0446-25GEA
22
EUR
TCIAP0446-25G
TCIAP0446-500G
Piperazina, anhidro ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Piperazina
Formula:
C₄H₁₀N₂ MW: 86,14 g/mol Pto. Ebullición: 146 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 44…46 °C Densidad: 1,1 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 65 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005953 Núm. CAS: 110-85-0 EINECS: 203-808-3 UN: 2579 ADR: 8,III Índice Merck: 14,07464 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...