3a,4,7,7a-Tetrahidro-4,7-metanoindeno ≥97.0% (por GC) estabilizado precursor to cyclopentadiene
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoindene
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol
D0443-25ML D0443-500ML
TCIAD0443-25MLEA 16 EUR
TCIAD0443-25ML TCIAD0443-500ML
3a,4,7,7a-Tetrahidro-4,7-metanoindeno ≥97.0% (por GC) estabilizado precursor to cyclopentadiene
3a,4,7,7a-Tetrahidro-4,7-metanoindeno
Formula: C₁₀H₁₂
MW: 132,21 g/mol
Pto. Ebullición: 170 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 12…34 °C
Densidad: 0,982 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 44°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078246
Núm. CAS: 77-73-6
EINECS: 201-052-9
UN: 2048
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,02767
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75b9a153d250ae1b6cfce6ba632ba1bc109959eb&vid=42a1d5290aaa7b2464f1bcdfb64319072bacc302&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %