Ácido 3-formil-fenil-borónico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dihydroxy(3-formylphenyl)borane, 3-Boronobenzaldehyde, (3-Formylphenyl)metaboric acid, 3-Formylbenzeneboronic acid, (3-Formylphenyl)boronic acid
F0445-1G F0445-25G F0445-5G
TCIAF0445-1GEA 16 EUR
TCIAF0445-1G TCIAF0445-25G TCIAF0445-5G
Ácido 3-formil-fenil-borónico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 3-formil-fenil-borónico
Formula: C₇H₇BO₃
MW: 149.94 g/mol
Número MDL: MFCD00161356
Núm. CAS: 87199-16-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9b22424d543a4a0210e5fd8be932cf8723611e0&vid=a9b22424d543a4a0210e5fd8be932cf8723611e0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 114.0 %