Ácido (3-nitrofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-3-nitrofenilborano
N0563-25G N0563-5G
TCIAN0563-25GEA 179 EUR
TCIAN0563-25G TCIAN0563-5G
Ácido (3-nitrofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (3-nitrofenil)metabórico
Formula: C₆H₆BNO₄
MW: 166.93 g/mol
Número MDL: MFCD00007193
Núm. CAS: 13331-27-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %