1,2,3-Tricloropropeno cis- and trans-mixture ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T0396-25G T0396-500G
TCIAT0396-25GEA 25 EUR
TCIAT0396-25G TCIAT0396-500G
1,2,3-Tricloropropeno cis- and trans-mixture ≥95.0% (por GC)
1,2,3-Tricloropropeno
Formula: C₃H₃Cl₃
Pto. Ebullición: 145°C
Densidad: 1,414 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 82°C
Número MDL: MFCD00018931
Núm. CAS: 96-19-5
EINECS: 202-487-7
UN: 2810
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea4ddcc117187c85d041b9eaa7487cb06ff6da3d&vid=c4f690107b68b3c1f583c3db0d115086746291b3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)