1-Cloro-3,3-dimetilbutanona ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Chloropinacolone
C1335-25ML C1335-500ML
TCIAC1335-25MLEA 24 EUR
TCIAC1335-25ML TCIAC1335-500ML
1-Cloro-3,3-dimetilbutanona ≥97.0% (por GC)
1-Cloro-3,3-dimetilbutanona
Formula: C₆H₁₁ClO
MW: 134,61 g/mol
Pto. Ebullición: 173°C
Pto. de fusión: –12,6 °C
Densidad: 1,1273 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 67°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00035688
Núm. CAS: 13547-70-1
EINECS: 236-920-6
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54a69e6ab75a5a124ac0f1126628217bddb46d51&vid=54a69e6ab75a5a124ac0f1126628217bddb46d51&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %