4,4-Dimetoxibutanona ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D1157-25ML D1157-500ML D1157-100ML
TCIAD1157-25MLEA 16 EUR
TCIAD1157-25ML TCIAD1157-500ML TCIAD1157-100ML
4,4-Dimetoxibutanona ≥90.0% (por GC)
4,4-Dimetoxibutanona
Formula: C₆H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 178 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –82 °C
Densidad: 0,9451 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 58°C
Número MDL: MFCD00008789
Núm. CAS: 5436-21-5
EINECS: 226-605-1
UN: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc3a7e84dbaf0b99cd39c7f48ca00fbb62588416&vid=dc3a7e84dbaf0b99cd39c7f48ca00fbb62588416&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %