Ácido (4-hidroxi-3-metoxifenil)acético ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid
H0339-1G H0339-25G H0339-5G
TCIAH0339-1GEA 31 EUR
TCIAH0339-1G TCIAH0339-25G TCIAH0339-5G
Ácido (4-hidroxi-3-metoxifenil)acético ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido (4-hidroxi-3-metoxifenil)acético
Formula: (C₆H₃(OH)(OCH₃))CH₂COOH
MW: 182,18 g/mol
Pto. Ebullición: 339 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 145 °C
Número MDL: MFCD00004350
Núm. CAS: 306-08-1
EINECS: 206-176-7
Índice Merck: 14,04740
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 144.0 deg-C