Alcohol 2,3,4,5,6-pentafluorobencílico ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P0849-25G P0849-5G
TCIAP0849-25GEA 143 EUR
TCIAP0849-25G TCIAP0849-5G
Alcohol 2,3,4,5,6-pentafluorobencílico ≥96.0% (por GC)
Alcohol 2,3,4,5,6-pentafluorobencílico
Formula: C₇H₃F₅O
Pto. Ebullición: 182°C
Pto. de fusión: 30…32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004602
Núm. CAS: 440-60-8
EINECS: 207-126-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c12a78eb1d612a0e173c41959152f3243970d61&vid=8c12a78eb1d612a0e173c41959152f3243970d61&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %