(1R,2R)-(-)-1,2-Ciclohexilendiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (R,R)-DACH, (1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diamine
C1447-25G C1447-5G
TCIAC1447-25GEA 354 EUR
TCIAC1447-25G TCIAC1447-5G
(1R,2R)-(-)-1,2-Ciclohexilendiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(1R,2R)-(-)-1,2-Ciclohexilendiamina
Formula: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Pto. Ebullición: 78°C
Pto. de fusión: 14…15 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00062985
Núm. CAS: 20439-47-8
UN: 3259
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab3c1377949393f2b6e0a4767e82b25333ac8227&vid=ab3c1377949393f2b6e0a4767e82b25333ac8227&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %