Ácido metanosulfónico ≥99.0% (by titrimetric analysis) para HPLC
Proveedor: TCI
Peligro
M2059-25G M2059-500G M2059-100G
TCIAM2059-25GEA 20 EUR
TCIAM2059-25G TCIAM2059-500G TCIAM2059-100G
Ácido metanosulfónico ≥99.0% (by titrimetric analysis) para HPLC
Ácido metanosulfónico
Formula: CH₃SO₃H
MW: 96.11 g/mol
Pto. Ebullición: 122°C
Pto. de fusión: 20
Pto. de inflamación: 233°C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007518
Núm. CAS: 75-75-2
EINECS: 200-898-6
UN: 2586
ADR: 8 III
Índice Merck: 14,05954
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3d0e4c1ee9c01511b7655a3cd8166de9b0b1c44&vid=602fc033b885c056fb1a8805d8d33363f0a1077a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless powder to lump to clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Absorbance max .0.050 (5 %, H2O, 254.0 nm)