1-Decanosulfonato de sodio ≥98.0% (by titrimetric analysis) para cromatografía en par iónico
Proveedor: TCI
Sinónimos: Sodium decane-1-sulphonate, Decane-1-sulphonic acid sodium salt, 1-Decanesulphonic acid, sodium salt
I0348-25G I0348-5G
TCIAI0348-25GEA 124 EUR
TCIAI0348-25G TCIAI0348-5G
1-Decanosulfonato de sodio ≥98.0% (by titrimetric analysis) para cromatografía en par iónico
1-Decanosulfonato de sodio
Formula: C₁₀H₂₁NaO₃S
Pto. de fusión: > 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007526
Núm. CAS: 13419-61-9
EINECS: 236-525-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e693f9752dbb02932ec1fb51c73644095ce94387&vid=4fa29a49b6f90148ae955b8f5b2cdd2e21f76be3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Absorbance (210nm) max. 1.000
Absorbance (230nm) max. 0.300
Absorbance (254nm) max. 0.130