Calcio sulfato, Drierite™ 4 mesh for drying, sin indicador
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Sulfato de calcio
219030020 219035000 219030100
ACRO219030020EA 246 EUR
ACRO219030020 ACRO219035000 ACRO219030100
Calcio sulfato, Drierite™ 4 mesh for drying, sin indicador
Calcio sulfato
Formula: CaO₄S
Pto. de fusión: 1450 °C
Densidad: 2,964 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010912
Núm. CAS: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Índice Merck: 13,01711
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to greyish-white Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 4 mesh
Composition ≥99.5 % (CaSO4) Typical