Calcio sulfato, Drierite™ 8 mesh for drying, sin indicador
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Sulfato de calcio
219050020 219055000 219050100
ACRO219050020EA 151 EUR
ACRO219050020 ACRO219055000 ACRO219050100
Calcio sulfato, Drierite™ 8 mesh for drying, sin indicador
Calcio sulfato
Formula: CaO₄S
MW: 136.14 g/mol
Pto. de fusión: 1450 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010912
Núm. CAS: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Índice Merck: 13,01711
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 8 mesh
Composition ≥99.5 % (CaSO4) Typical