Calcio sulfato, Drierite™ 10-20 mesh for drying, sin indicador
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Sulfato de calcio
219060020 219065000 219060100
ACRO219060020EA 132 EUR
ACRO219060020 ACRO219065000 ACRO219060100
Calcio sulfato, Drierite™ 10-20 mesh for drying, sin indicador
Calcio sulfato
Formula: CaO₄S
MW: 136.14 g/mol
Pto. de fusión: 1450 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010912
Núm. CAS: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Índice Merck: 13,01711
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 10 to 20 mesh
Composition ≥99.5 % (CaSO4) Typical