Calcio sulfato, Drierite™ 20-40 mesh desecante, sin indicador
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Sulfato de calcio
219070023 219074540
ACRO219070023EA 213 EUR
ACRO219070023 ACRO219074540
Calcio sulfato, Drierite™ 20-40 mesh desecante, sin indicador
Calcio sulfato
Formula: CaO₄S
MW: 136.14 g/mol
Pto. de fusión: 1450 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010912
Núm. CAS: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Índice Merck: 13,01711
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 20 to 40 mesh
Composition ≥99.5 % (CaSO4) Typical