Calcio sulfato, Drierite™ 3 mm (8 mesh) desecante
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Sulfato de calcio
89750.TD 89750.XA
89750.TDEA 43.3 EUR
89750.TD 89750.XA
Calcio sulfato, Drierite™ 3 mm (8 mesh) desecante
Calcio sulfato
CAS No.: 7778-18-9 Physical Form: Granular -8 Mesh Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,1706 MDL No.: MFCD00010912
Formula: CaO₄S
MW: 136.14 g/mol
Pto. de fusión: 1350
Densidad: 2.964 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010912
Núm. CAS: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Índice Merck: 14,1706