2-Hepteno cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
H0043-25ML H0043-5ML
TCIAH0043-25MLEA 245 EUR
TCIAH0043-25ML TCIAH0043-5ML
2-Hepteno cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
2-Hepteno
Formula: C₇H₁₄
MW: 98,19 g/mol
Pto. Ebullición: 98,5 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,7035 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -1°C
Número MDL: MFCD00009506
Núm. CAS: 592-77-8
EINECS: 209-768-3
UN: 2278
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=339062e2015cf47aa5ddd65d8116af24b2940d14&vid=dd08006998771662d481339392b7fe5092e00822&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)