Sulfuro de dibutilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Dibutilo sulfuro
B0740-25ML
B0740-500ML
TCIAB0740-25MLEA
17
EUR
TCIAB0740-25ML
TCIAB0740-500ML
Sulfuro de dibutilo ≥98.0% (por GC)
Sulfuro de dibutilo
Formula:
C₈H₁₈S MW: 146.3 g/mol Pto. Ebullición: 189 Pto. de fusión: -80 Pto. de inflamación: 76°C |
Número MDL:
MFCD00009468 Núm. CAS: 544-40-1 EINECS: 208-870-5 Índice Merck: 14,01590 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |