1,4-Ciclohexadieno ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol
C0468-10ML C0468-25ML
TCIAC0468-10MLEA 71 EUR
TCIAC0468-10ML TCIAC0468-25ML
1,4-Ciclohexadieno ≥98.0% (por GC) estabilizado
1,4-Ciclohexadieno
Formula: C₆H₈
Pto. Ebullición: 88°C
Pto. de fusión: -49°C
Densidad: 0,847 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -11°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001535
Núm. CAS: 628-41-1
EINECS: 211-043-1
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ed860379852b0debcbf1d4dc93111abaf7a719d&vid=8ed860379852b0debcbf1d4dc93111abaf7a719d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %