(2,6-Diclorofenil)acetato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D2328-25G D2328-5G
TCIAD2328-25GEA 281 EUR
TCIAD2328-25G TCIAD2328-5G
(2,6-Diclorofenil)acetato de metilo ≥98.0% (por GC)
(2,6-Diclorofenil)acetato de metilo
Formula: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOCH₃
Número MDL: MFCD00191640
Núm. CAS: 54551-83-6
EINECS: 259-221-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %