1-Fenil-2-iodoetano ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Estabilización: Stabilised with copper chip
I0521-5G I0521-1G
TCIAI0521-5GEA 53 EUR
TCIAI0521-5G TCIAI0521-1G
1-Fenil-2-iodoetano ≥98.0% (por GC) estabilizado
1-Fenil-2-iodoetano
Formula: C₆H₅CH₂CH₂I
Pto. Ebullición: 123°C
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 1,6323 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00039408
Núm. CAS: 17376-04-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=356e91d8bb8214fdb106caceabfa1f773b05a31f&vid=356e91d8bb8214fdb106caceabfa1f773b05a31f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %