(2-Metoxietil)benceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P1263-25ML P1263-500ML
TCIAP1263-25MLEA 16 EUR
TCIAP1263-25ML TCIAP1263-500ML
(2-Metoxietil)benceno ≥98.0% (por GC)
(2-Metoxietil)benceno
Formula: (C₆H₅)CH₂CH₂OCH₃
Pto. Ebullición: 190°C
Pto. de inflamación: 80°C
Número MDL: MFCD00025912
Núm. CAS: 3558-60-9
EINECS: 222-619-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b656e066bcae6e71ffdb80ddab7ea618a27b56b6&vid=b656e066bcae6e71ffdb80ddab7ea618a27b56b6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %